Hlavní dokumenty
GF22675350
Tantalum
rod, 10.0 mm diameter, length 200 mm, purity 99.9%
Synonyma:
TA007941, Ta
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
Ta
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
180.95
MDL number:
UNSPSC Code:
12141741
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
vapor pressure
<0.01 mmHg ( 537.2 °C)
assay
99.9%
form
rod
autoignition temp.
572 °F
manufacturer/tradename
Goodfellow 226-753-50
resistivity
13.5 μΩ-cm, 20°C
L
200 mm
diameter
10.0 mm
bp
5425 °C (lit.)
mp
2996 °C (lit.)
density
16.69 g/cm3 (lit.)
SMILES string
[Ta]
InChI
1S/Ta
InChI key
GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)