Merck
HS14521A
Aluminium weighing boat
D × H 43 mm × 12 mm , small
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41121812
Manufacturer/tradename:
Heathrow Scientific HS14521A
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS14521A
D × H
43 mm × 12 mm , small
General description
designed for general-purpose weighing, dispensing, storage, food processing, evaporating, or drying.
Boats also make good dust covers for open vessels.
  • All weigh boats are FDA/food-grade compliant
  • Disposable
  • Aluminum, Weighing Boats
Sturdy yet lightweight boats feature a smooth, flat bottom for sample handling and a flanged, crimped wall for rigidity. Finger tab handle can be etched for identification prior to weighing.
3 sizes
Packs of 100
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Aluminium weighing boat
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)