GF17721716
Polyaramid
(polyparaphenylene terephthalamide), fiber, tex number 830, L 1 m, cord diameter 0.8mm
Synonyma:
AR305783
About This Item
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Doporučené produkty
form
fibers
manufacturer/tradename
Goodfellow 177-217-16
L
1 m
Související kategorie
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
11 - Combustible Solids
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)