Merck
444790
Poly(tert-butyl acrylate-co-ethyl acrylate-co-methacrylic acid)
powder, methacrylic acid 23
Synonyma:
Ethyl acrylate-methacrylic acid-tert -butyl acrylate copolymer
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
[CH2CH[CO2C(CH3)3]3]x[CH2CH(CO2C2H5)]y[CH2C(CH3)(CO2H)]Z
Číslo CAS:
UNSPSC Code:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
description
K-value 34 - 40 DIN 53 726
Quality Segment
form
powder
feed ratio
methacrylic acid 23
acid number
140‑160 mg KOH/g
transition temp
Tg 75 °C
solubility
water and ethanol: soluble in salt form
density
0.4 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C\C=C\C(O)=O.CCOC(=O)C=C.CC(C)(C)OC(=O)C=C
InChI
1S/C7H12O2.C5H8O2.C4H6O2/c1-5-6(8)9-7(2,3)4;1-3-5(6)7-4-2;1-2-3-4(5)6/h5H,1H2,2-4H3;3H,1,4H2,2H3;2-3H,1H3,(H,5,6)/b;;3-2+
InChI key
SXLHETAPSDIGDP-CITOEQSFSA-N
General description
Film forming thermoplastic.
Poly(tert-butyl acrylate-co-ethyl acrylate-co-methacrylic acid) (PTBEM) is an amphiphilic block copolymer.
Application
Hair care products.
PTBEM can be used to prepare a site specific polymeric drug delivery system for prednisone, a steroidal anti-inflammatory drug.
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)