Hlavní dokumenty
GF24141776
Polyaramid
(polyparaphenylene terephthalamide), fiber, tex number 790, L 200 m, filament diameter 0.012mm
Synonyma:
AR305779
About This Item
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.23
form
fibers
manufacturer/tradename
Goodfellow 241-417-76
L
200 m
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
10 - Combustible liquids
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)