Hlavní dokumenty
GF17641346
Nickel oxide
powder, max. particle size 45 micron, weight 50 g, green
Synonyma:
NI516011
About This Item
UNSPSC Code:
12352303
NACRES:
NA.23
form
powder
manufacturer/tradename
Goodfellow 176-413-46
weight
50 g
color
green
max. part. size
45 μm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)