Merck
774545
Nickel oxide
Ni(II), nanowires, diam. × L ~20 nm × 10 μm
Synonyma:
Nickel Monoxide, Nickel oxide, Nickel(II) oxide
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
NiO
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
74.69
UNSPSC Code:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
EC Number:
215-215-7
MDL number:
eCl@ss:
38190702
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Nickel(II) oxide, nanowires, diam. × L ~20 nm × 10 μm
form
nanowires
Quality Segment
diam. × L
~20 nm × 10 μm
color
black
density
6.67 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Ni]=O
InChI
1S/Ni.O
InChI key
GNRSAWUEBMWBQH-UHFFFAOYSA-N
Application
Nickel oxide nanowires have been studied for use in magnetic memory devices; as well as in luminescent materials.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nickel(II) oxide
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4 - Carc. 1A Inhalation - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
target_organs
Lungs
Skladovací třída
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
1313-99-1
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)