Přejít k obsahu
481793
Nickel oxide
Ni(II), ≥99.995% trace metals basis
Synonyma:
Mononickel oxide, Nickel Oxide Sinter 75, Nickel oxide, Nickel(II) oxide, Nickelous oxide
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
NiO
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
74.69
MDL number:
UNSPSC Code:
12352303
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
EC Number:
215-215-7
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Nickel(II) oxide, ≥99.995% trace metals basis
assay
≥99.995% trace metals basis
form
solid
composition
NiO
reaction suitability
core: nickel
color
dark green
density
6.67 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
battery manufacturing
battery precursors
catalysts
SMILES string
[Ni]=O
InChI
1S/Ni.O
InChI key
GNRSAWUEBMWBQH-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Incorporation of Nanocatalysts for the Production of Bio-Oil from Staphylea holocarpa Wood.: This research explores the application of nanocatalysts, including Nickel(II) oxide, in the production of bio-oil, showcasing its role in enhancing the energy yield and efficiency of the bio-oil production process (Li et al., 2022).
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nickel(II) oxide
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4 - Carc. 1A Inhalation - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
Cílové orgány
Lungs
Skladovací třída
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co se děje?
WGK 1
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
1313-99-1
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)