Vybrat velikost
| Vám/SKU | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|
25 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 2 020,00 Kč |
100 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 4 470,00 Kč |
O této položce
2 020,00 Kč
Název produktu
Nickel(II) oxide, nanopowder, ≤50 nm particle size (SEM), 99.8% trace metals basis
Quality Segment
assay
99.8% trace metals basis
form
nanopowder
composition
NiO
reaction suitability
core: nickel
color
green to black
particle size
≤50 nm (SEM)
density
6.67 g/mL at 25 °C (lit.)
bulk density
0.51 g/mL
application(s)
battery manufacturing
battery precursors
catalysts
glass & ceramic
perovskite solar cells
SMILES string
[Ni]=O
InChI
1S/Ni.O
InChI key
GNRSAWUEBMWBQH-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| description nanopowder, ≤50 nm particle size (SEM), 99.8% trace metals basis | description 2.5 wt. %, viscosity 1.3 cP | description powder | description nanopowder, <50 nm particle size (APS), ≥98% trace metals basis |
| form nanopowder | form suspension | form powder | form nanopowder |
| assay 99.8% trace metals basis | assay - | assay 73.1-89.0% iodine (I) basis (silver nitrate titration) | assay ≥98% trace metals basis |
| particle size ≤50 nm (SEM) | particle size - | particle size - | particle size <50 nm (APS) |
| density 6.67 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.8 g/mL at 25 °C | density 5.83 g/mL at 25 °C (lit.) | density 5.368 g/mL at 25 °C (lit.) |
| bulk density 0.51 g/mL | bulk density - | bulk density - | bulk density 0.89 g/mL |
| reaction suitability core: nickel | reaction suitability - | reaction suitability core: nickel, reagent type: catalyst | reaction suitability core: iron, core: nickel |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nickel(II) oxide
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Bezpečnostní pokyny
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4 - Carc. 1A Inhalation - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
Cílové orgány
Lungs
Skladovací třída
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co se děje?
WGK 1
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
1313-99-1
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?