Merck
63035
Magnesium
purum, for Grignard reactions, ≥99.5%, turnings
Synonyma:
Magnesium element
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
Mg
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
24.31
UNSPSC Code:
12352300
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
231-104-6
Beilstein/REAXYS Number:
4948473
MDL number:
Assay:
≥99.5%
Form:
turnings
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
vapor pressure
1 mmHg ( 621 °C)
Quality Segment
grade
purum
assay
≥99.5%
form
turnings
autoignition temp.
950 °F
reaction suitability
reaction type: Grignard Reaction, reagent type: reductant
resistivity
4.46 μΩ-cm, 20°C
bp
1090 °C (lit.)
mp
648 °C (lit.)
density
1.74 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Mg]
InChI
1S/Mg
InChI key
FYYHWMGAXLPEAU-UHFFFAOYSA-N
Application
Magnesium turnings are mainly used to prepare Grignard reagent to synthesize a wide range of reaction intermediates.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Magnesium
pictograms
Flame
signalword
Danger
Skladovací třída
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hazard Classifications
Flam. Sol. 1 - Self-heat. 1 - Water-react. 2
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)