Přeskočit na
200905
Magnesium
turnings, reagent grade, 98%
Synonyma:
Magnesium element
pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
100 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
694,00 Kč
500 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 230,00 Kč
2.5 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
4 840,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
Mg
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
24.31
UNSPSC Code:
12141502
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
231-104-6
Beilstein/REAXYS Number:
4948473
MDL number:
Assay:
98%
Form:
turnings
694,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
reagent grade
Quality Segment
vapor pressure
1 mmHg ( 621 °C)
assay
98%
form
turnings
autoignition temp.
950 °F
reaction suitability
reagent type: reductant
resistivity
4.46 μΩ-cm, 20°C
bp
1090 °C (lit.)
mp
648 °C (lit.)
density
1.74 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Mg]
InChI
1S/Mg
InChI key
FYYHWMGAXLPEAU-UHFFFAOYSA-N
Application
Magnesium turnings are generally used in the preparation of various organomagnesium compounds such as Grignard reagents. It can also be used to catalyze Pinacol coupling and Reformatsky reaction.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
403148723312254126
assay
98%
assay
99.95% trace metals basis
assay
-
assay
98%
reaction suitability
reagent type: reductant
reaction suitability
-
reaction suitability
reagent type: reductant
reaction suitability
reagent type: reductant
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
density
1.74 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.74 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.74 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.74 g/mL at 25 °C (lit.)
form
turnings
form
turnings
form
turnings
form
powder or granules, turnings
bp
1090 °C (lit.)
bp
1090 °C (lit.)
bp
1090 °C (lit.)
bp
1090 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Magnesium
pictograms
Flame
signalword
Danger
Skladovací třída
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hazard Classifications
Flam. Sol. 1 - Self-heat. 1 - Water-react. 2
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. 粒径に関する情報を教えていただけますと助かります
    1 answer
    1. The particle size has an approximate range of 0.5 -2.5 mm.