Merck
63040
Magnesium
grit, ≥99.0% (KT)
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
Mg
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
24.31
UNSPSC Code:
12352300
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
231-104-6
Beilstein/REAXYS Number:
4948473
MDL number:
eCl@ss:
38110201
Assay:
≥99.0% (KT)
Form:
grit
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
vapor pressure
1 mmHg ( 621 °C)
Quality Segment
assay
≥99.0% (KT)
form
grit
autoignition temp.
950 °F
reaction suitability
reagent type: reductant
resistivity
4.46 μΩ-cm, 20°C
particle size
50-150 mesh
bp
1090 °C (lit.)
mp
648 °C (lit.)
density
1.74 g/mL at 25 °C (lit.)
cation traces
Fe: ≤500 mg/kg
SMILES string
[Mg]
InChI
1S/Mg
InChI key
FYYHWMGAXLPEAU-UHFFFAOYSA-N
Application
Magnesium grits can be used in the synthesis of various organomagnesium compounds including Grignard reagents. It can also be used in the preparation of magnesium alloys.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Magnesium
pictograms
Flame
signalword
Danger
Skladovací třída
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hazard Classifications
Flam. Sol. 1 - Self-heat. 1 - Water-react. 2
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)