Hlavní dokumenty
GF00997678
Aluminum
foil, thickness 2.0 mm, size 50 × 50 mm, purity 99%
Synonyma:
AL000750
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
Al
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
26.98
MDL number:
UNSPSC Code:
12141702
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
assay
99%
form
foil
autoignition temp.
1400 °F
manufacturer/tradename
Goodfellow 009-976-78
resistivity
2.6548 μΩ-cm
size
50 × 50 mm
thickness
2.0 mm
bp
2460 °C (lit.)
mp
660.37 °C (lit.)
density
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Al]
InChI
1S/Al
InChI key
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)