Merck
326860
Aluminum
foil, thickness 0.13 mm, ≥99.99% trace metals basis
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
Al
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
26.98
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12141702
EC Number:
231-072-3
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
assay
≥99.99% trace metals basis
form
foil
autoignition temp.
1400 °F
composition
Al
reaction suitability
core: aluminum
resistivity
2.6548 μΩ-cm
thickness
0.13 mm
bp
2460 °C (lit.)
mp
660.37 °C (lit.)
density
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
battery manufacturing
SMILES string
[Al]
InChI
1S/Al
InChI key
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Preparation Note
900 mg = 50 × 50 mm; 3.6 g = 100 × 100 mm
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)