Přeskočit na
ESYNTH011
SynLectro® Copper Electrode
size 3 mm × 20 mm × 60 mm
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
1 ea
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 630,00 Kč
O této položce
NACRES:
NB.61
UNSPSC Code:
81141502
2 630,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
product line
SynLectro®
size
3 mm × 20 mm × 60 mm
General description
SynLectro® Copper Electrode is a 3x20x60 mm electrode designed for use with the SynLectro® Electrolysis Platform for synthetic electrochemistry.
SynLectro® Electrolysis Platform
The SynLectro® Electrolysis Platform is a portfolio of labware products and electrodes designed to simplify and standardize preparative scale electrosynthesis. Learn more about each component, designed with consistency, reproducibility, and safety in mind.
Legal Information
SynLectro is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
ESYNTH017ESYNTH015ESYNTH008
description
size 3 mm × 20 mm × 60 mm
description
size 3 mm × 20 mm × 60 mm
description
size 3 mm × 20 mm × 60 mm
description
-
product line
SynLectro®
product line
SynLectro®
product line
SynLectro®
product line
SynLectro®
size
3 mm × 20 mm × 60 mm
size
3 mm × 20 mm × 60 mm
size
3 mm × 20 mm × 60 mm
size
-
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)