Přejít k obsahu
ESYNTH022
SynLectro® Graphite Felt Electrode
size 3 mm × 20 mm × 60 mm
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NA.06
UNSPSC Code:
81141502
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
product line
SynLectro®
size
3 mm × 20 mm × 60 mm
General description
SynLectro® Graphite Felt Electrode is a 3x20x60 mm electrode designed for use with the SynLectro® Electrolysis Platform for synthetic electrochemistry.
SynLectro® Electrolysis Platform
The SynLectro® Electrolysis Platform is a portfolio of labware products and electrodes designed to simplify and standardize preparative scale electrosynthesis. Learn more about each component, designed with consistency, reproducibility, and safety in mind.
Legal Information
SynLectro is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)