Key Documents
D65003
Sigma-Aldrich
2,3-Dichloromaleic anhydride
97%
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C4Cl2O3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
166.95
Beilstein/REAXYS Number:
121027
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
assay
97%
form
crystals
SMILES string
ClC1=C(Cl)C(=O)OC1=O
InChI
1S/C4Cl2O3/c5-1-2(6)4(8)9-3(1)7
InChI key
AGULWIQIYWWFBJ-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c