Merck
105023
Bromomaleic anhydride
97%
Synonyma:
3-Bromo-2,5-dihydrofuran-2,5-dione, 3-Bromo-2,5-furandione
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C4HBrO3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
176.95
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12162002
EC Number:
227-659-9
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
97%
refractive index
n20/D 1.54 (lit.)
bp
215 °C (lit.)
density
1.905 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
BrC1=CC(=O)OC1=O
InChI
1S/C4HBrO3/c5-2-1-3(6)8-4(2)7/h1H
InChI key
YPRMWCKXOZFJGF-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Výstražné slovo
Warning
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Cílové orgány
Respiratory system
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
235.4 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
113 °C - closed cup
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)