Vybrat velikost
| Vám/Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|
50 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 4 440,00 Kč |
250 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 10 800,00 Kč |
O této položce
4 440,00 Kč
Quality Segment
assay
99%
refractive index
n20/D 1.4566 (lit.)
bp
152-154 °C (lit.)
mp
29-31 °C (lit.)
density
0.851 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)(CN)CN
InChI
1S/C5H14N2/c1-5(2,3-6)4-7/h3-4,6-7H2,1-2H3
InChI key
DDHUNHGZUHZNKB-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
rat ... Grin2a(24409)
General description
Application
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| description 99% | description 97% | description 97% | description 97% |
| assay 99% | assay 97% | assay 97% | assay 97% |
| density 0.851 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.817 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.812 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.423 g/mL at 25 °C |
| mp 29-31 °C (lit.) | mp - | mp - | mp - |
| refractive index n20/D 1.4566 (lit.) | refractive index n20/D 1.438 (lit.) | refractive index n20/D 1.374 (lit.) | refractive index n20/D 1.497 |
| bp 152-154 °C (lit.) | bp 145 °C (lit.) | bp 50-51 °C (lit.) | bp - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Skladovací třída
8A - Combustible corrosive hazardous materials
flash_point_f
125.6 °F
flash_point_c
52 °C
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?