D129402
2′,4′-Dimethoxyacetophenone
97%
Synonyma:
Resacetophenone dimethyl ether
About This Item
Lineární vzorec:
(CH3O)2C6H3COCH3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
180.20
Beilstein/REAXYS Number:
511947
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Doporučené produkty
Quality Level
assay
97%
form
crystals
bp
288 °C (lit.)
mp
37-40 °C (lit.)
SMILES string
COc1ccc(C(C)=O)c(OC)c1
InChI
1S/C10H12O3/c1-7(11)9-5-4-8(12-2)6-10(9)13-3/h4-6H,1-3H3
InChI key
VQTDPCRSXHFMOL-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?