Merck
N9608
4′-Nitroacetophenone
98%
Synonyma:
1-(4-Nitrophenyl)ethan-1-one, 1-(4-Nitrophenyl)ethanone, 1-Acetyl-4-nitrobenzene, 4-Nitrophenyl methyl ketone, 4′-Nitroacetophenone, p-Acetylnitrobenzene
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
O2NC6H4COCH3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
165.15
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
202-827-4
Beilstein/REAXYS Number:
607777
MDL number:
eCl@ss:
32150313
Assay:
98%
Form:
crystals
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
98%
form
crystals
bp
202 °C (lit.)
mp
75-78 °C (lit.)
functional group
ketone, nitro
SMILES string
CC(=O)c1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H7NO3/c1-6(10)7-2-4-8(5-3-7)9(11)12/h2-5H,1H3
InChI key
YQYGPGKTNQNXMH-UHFFFAOYSA-N
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)