CDS010827
4-Cyclopropyl-4H-1,2,4-triazole-3-thiol
AldrichCPR
About This Item
Doporučené produkty
form
solid
SMILES string
Sc1nncn1C2CC2
InChI
1S/C5H7N3S/c9-5-7-6-3-8(5)4-1-2-4/h3-4H,1-2H2,(H,7,9)
InChI key
RQECFEVNVXJQEC-UHFFFAOYSA-N