Merck
113158
4-Methoxy-α-toluenethiol
90%, technical grade
Synonyma:
4-Methoxybenzyl mercaptan
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
CH3OC6H4CH2SH
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
154.23
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
228-393-6
Beilstein/REAXYS Number:
471686
MDL number:
Assay:
90%
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
technical grade
Quality Segment
assay
90%
refractive index
n20/D 1.573 (lit.)
bp
90-95 °C/0.5 mmHg (lit.)
density
1.107 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
thiol
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COc1ccc(CS)cc1
InChI
1S/C8H10OS/c1-9-8-4-2-7(6-10)3-5-8/h2-5,10H,6H2,1H3
InChI key
PTDVPWWJRCOIIO-UHFFFAOYSA-N
Application
4-methoxy-α-toluenethiol is used to synthesize many ω-mercapto amino acids with side-chain lengths ranging from 3–5 methylene units.
4-Methoxy-α-toluenethiol is used as an internal standard in the Quantitative determination of wine polyfunctional mercaptans at the level of nanogram per liter.
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
230.0 °F - closed cup
flash_point_c
110 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)