Hlavní dokumenty
C60406
Sigma-Aldrich
2-Chloro-5-nitrobenzotrifluoride
97%
Synonyma:
2-Chloro-5-nitro-α,α,α-trifluorotoluene
About This Item
Lineární vzorec:
ClC6H3(NO2)CF3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
225.55
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
97%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.508 (lit.)
bp
108 °C/10 mmHg (lit.)
density
1.527 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[O-][N+](=O)c1ccc(Cl)c(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H3ClF3NO2/c8-6-2-1-4(12(13)14)3-5(6)7(9,10)11/h1-3H
InChI key
HQROXDLWVGFPDE-UHFFFAOYSA-N
Související kategorie
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
210.2 °F - closed cup
flash_point_c
99 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)