Hlavní dokumenty
C30000
Sigma-Aldrich
4-Chlorobutyronitrile
97%
About This Item
Lineární vzorec:
Cl(CH2)3CN
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
103.55
Beilstein/REAXYS Number:
1633582
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
97%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.442 (lit.)
bp
195-197 °C (lit.)
density
1.095 g/mL at 20 °C
SMILES string
ClCCCC#N
InChI
1S/C4H6ClN/c5-3-1-2-4-6/h1-3H2
Inchi Key
ZFCFBWSVQWGOJJ-UHFFFAOYSA-N
Pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
185.0 °F
flash_point_c
85 °C
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)