Doporučené produkty
assay
98%
form
crystals
bp
120 °C/0.3 mmHg (lit.)
mp
63-65 °C (lit.)
density
0.897 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
O=C1CCCCCCCCCCCCCC1
InChI
1S/C15H28O/c16-15-13-11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12-14-15/h1-14H2
InChI key
OSOIQJGOYGSIMF-UHFFFAOYSA-N
Související kategorie
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c