Merck
540757
16-Hexadecanolide
97%
Synonyma:
Juniperic acid lactone, NSC 33546
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C16H30O2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
254.41
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
203-662-0
MDL number:
Assay:
97%
Form:
solid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
97%
form
solid
refractive index
n20/D 1.4680-1.4730
mp
34-38 °C (lit.)
functional group
ester
SMILES string
O=C1CCCCCCCCCCCCCCCO1
InChI
1S/C16H30O2/c17-16-14-12-10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11-13-15-18-16/h1-15H2
InChI key
LOKPJYNMYCVCRM-UHFFFAOYSA-N
General description
16-Hexadecanolide (HDL) is a 7-membered lactone. It can be synthesized from 16-hydroxyhexadecanoic acid ethyl ester. HDL undergoes enzymatic ring-opening polymerization in the presence of lipases to afford the corresponding polymers.
Application
16-Hexadecanolide may be used as a starting reagent in the synthesis of caeliferin A 16:0.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 16-Hexadecanolide
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)