PHL89737
Muscone
phyproof® Reference Substance
Synonyma:
3-Methylcyclopentadecanone, Moschus ketone
About This Item
Doporučené produkty
grade
primary reference standard
product line
phyproof® Reference Substance
assay
≥90.0% (GC)
manufacturer/tradename
PhytoLab
application(s)
food and beverages
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C1CC(CCCCCCCCCCCC1)C
InChI
1S/C16H30O/c1-15-12-10-8-6-4-2-3-5-7-9-11-13-16(17)14-15/h15H,2-14H2,1H3
InChI key
ALHUZKCOMYUFRB-UHFFFAOYSA-N
Související kategorie
General description
Legal Information
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)