C105104
2-Cyclohexylethanol
99%
Synonyma:
(2-Hydroxyethyl)cyclohexane
About This Item
Doporučené produkty
assay
99%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.465 (lit.)
bp
206-207 °C/745 mmHg (lit.)
density
0.919 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
OCCC1CCCCC1
InChI
1S/C8H16O/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8/h8-9H,1-7H2
InChI key
QJQZRLXDLORINA-UHFFFAOYSA-N
Související kategorie
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
186.8 °F - closed cup
flash_point_c
86 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?