Přeskočit na
P8017
2-Pentanol
98%
Synonyma:
(±)-2-Pentanol, sec-amyl alcohol, sec-Pentyl alcohol, Methyl propyl carbinol
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
100 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 210,00 Kč
500 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 990,00 Kč
1 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
3 110,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
CH3CH2CH2CH(OH)CH3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
88.15
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
227-907-6
Beilstein/REAXYS Number:
1718819
MDL number:
Assay:
98%
1 210,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
vapor density
3 (vs air)
Quality Segment
assay
98%
autoignition temp.
649 °F
expl. lim.
9 %
refractive index
n20/D 1.406 (lit.)
bp
118-119 °C (lit.)
density
0.812 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
hydroxyl
SMILES string
CCCC(C)O
InChI
1S/C5H12O/c1-3-4-5(2)6/h5-6H,3-4H2,1-2H3
InChI key
JYVLIDXNZAXMDK-UHFFFAOYSA-N
Application
2-Pentanol is a secondary alcohol that can be used as:
  • A hydrogen donor in the synthesis of methyl furan via catalytic transfer hydrogenation of furfural over a ruthenium/ruthenium oxide/carbon catalyst.
  • A reagent in one-pot synthesis of brominated derivatives of 1,3-dioxolane.
  • A solvent for the synthesis of organic molecules such as 2, 4-diaminopyrimidines and 4-aza-podophyllotoxins.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
W331600P8025109634
2-Propanol for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Supelco
109634
2-Propanol
description
98%
description
≥98%, FG
description
98%
description
for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
assay
98%
assay
≥98%
assay
98%
assay
≥99.8% (GC)
Quality Level
100
Quality Level
300, 400
Quality Level
200
Quality Level
300
bp
118-119 °C (lit.)
bp
118-119 °C (lit.)
bp
114-115 °C/749 mmHg (lit.)
bp
82 °C (lit.)
density
0.812 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.812 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.815 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.785 g/mL at 25 °C (lit.)
refractive index
n20/D 1.406 (lit.)
refractive index
n20/D 1.406 (lit.)
refractive index
n20/D 1.410 (lit.)
refractive index
n20/D 1.377 (lit.)
expl. lim.
9 %
expl. lim.
9 %
expl. lim.
-
expl. lim.
2.0-12.7 %, 93 °C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Pentanol
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
93.2 °F - closed cup
flash_point_c
34 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?