Hlavní dokumenty
595756
Sigma-Aldrich
10-Bromoanthracene-9-boronic acid
Synonyma:
10-Bromoanthracen-9-boronic acid, 9-Bromoanthracen-10-boronic acid, 9-Bromoanthracene-10-boronic acid
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C14H10BBrO2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
300.94
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
form
solid
mp
165-169 °C (lit.)
functional group
bromo
SMILES string
OB(O)c1c2ccccc2c(Br)c3ccccc13
InChI
1S/C14H10BBrO2/c16-14-11-7-3-1-5-9(11)13(15(17)18)10-6-2-4-8-12(10)14/h1-8,17-18H
InChI key
FAVOIVPFJSKYBE-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant for:
  • Suzuki cross-coupling reactions
  • Palladium-catalyzed 1,4-addition reactions
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)