B2912
3-Bromopropanesulfonic acid sodium salt
≥97%
Synonyma:
Sodium 3-bromo-1-propanesulfonate
About This Item
Lineární vzorec:
C3H6BrO3SNa
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
225.04
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Doporučené produkty
assay
≥97%
form
solid
SMILES string
[Na+].[O-]S(=O)(=O)CCCBr
InChI
1S/C3H7BrO3S.Na/c4-2-1-3-8(5,6)7;/h1-3H2,(H,5,6,7);/q;+1/p-1
InChI key
LNZDAVYFINUYOH-UHFFFAOYSA-M
Související kategorie
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?