ALD00586
Pyridin-3-yl sulfurofluoridate
95%
About This Item
Doporučené produkty
Application
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Storage Class
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Je nám líto, ale pro tento produkt momentálně nemáme COA k dispozici online.
Již tento produkt vlastníte?
Související obsah
The Sharpless Lab pursues useful new reactivity and general methods for selectively controlling chemical reactions.