ALD00462
Sodium 2-(2-Bromophenyl)-1,1-difluoroethanesulfinate
95%
About This Item
Doporučené produkty
Quality Level
assay
95%
form
powder
reaction suitability
reaction type: C-C Bond Formation
reagent type: catalyst
reaction type: C-H Activation
SMILES string
BrC1=CC=C(CC(F)(F)S(O[Na])=O)C=C1
InChI
1S/C8H7BrF2O2S.Na/c9-7-3-1-6(2-4-7)5-8(10,11)14(12)13;/h1-4H,5H2,(H,12,13);/q;+1/p-1
InChI key
MGXWINRJXWSLAL-UHFFFAOYSA-M
Související kategorie
Application
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)