Přeskočit na
745405
Sodium 1,1-difluoroethanesulfinate
Synonyma:
Baran DFES Reagent, Baran Difluoroethylation Reagent, DFES-Na Reagent, Sodium 1,1-difluoroethylsulfinate
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
1 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
10 400,00 Kč
10 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
72 100,00 Kč
58 401,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C2H3F2NaO2S
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
152.10
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352001
MDL number:
Form:
solid
10 400,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
form
solid
Quality Segment
reaction suitability
reaction type: C-C Bond Formation, reaction type: Fluorinations, reagent type: catalyst
reaction type: C-H Activation, reagent type: diversification reagent
mp
>300 °C
functional group
fluoro, sulfinic acid
SMILES string
[Na+].CC(F)(F)S([O-])=O
InChI
1S/C2H4F2O2S.Na/c1-2(3,4)7(5)6;/h1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1
InChI key
YAUVUSSCQUHHFC-UHFFFAOYSA-M
Application
DFES-Na provides a direct approach to fluorinated heteroarylether bioisosteres by appending a 1,1-difluoroethyl group operationally simple and robust protocol. This reagent was developed by the Baran Group and is one of several reagents for the direct alkylation of heterocycles.
Learn More at the Professor and Product Portal of Professor Phil S. Baran.
Baran Diversinates(TM) Lead Diversification and Metabolism Prediction Flyer
Other Notes
Frequently Asked Questions are available for this Product.
Previously sold under product number L511404
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
ALD00238ALD00232771406
description
-
description
-
description
-
description
-
reaction suitability
reaction type: Fluorinations, reagent type: diversification reagent, reaction type: C-C Bond Formation, reagent type: catalyst
reaction type: C-H Activation
reaction suitability
reagent type: catalyst
reaction type: C-H Activation, reaction type: C-C Bond Formation
reaction suitability
reagent type: catalyst
reaction type: C-H Activation, reaction type: C-C Bond Formation
reaction suitability
reagent type: catalyst
reaction type: C-H Activation, reaction type: C-C Bond Formation
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
>300 °C
mp
-
mp
-
mp
151-157 °C
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
functional group
sulfinic acid, fluoro
functional group
-
functional group
-
functional group
-
Piktogramy
Exclamation mark
Výstražné slovo
Warning
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Cílové orgány
Respiratory system
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)