Přejít k obsahu
900757
Sodium pyridine-2-sulfinate
Synonyma:
2-Pyridinesulfinic acid, Sodium salt, Willis 2-pyridylsulfinates H
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C5H4NNaO2S
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
165.15
MDL number:
UNSPSC Code:
12352101
NACRES:
NA.22
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
form
powder or crystals
Quality Segment
reaction suitability
reaction type: C-C Bond Formation
mp
292 °C
functional group
sulfinic acid
SMILES string
[Na+].[S](=O)([O-])c1ncccc1
InChI
1S/C5H5NO2S.Na/c7-9(8)5-3-1-2-4-6-5;/h1-4H,(H,7,8);/q;+1/p-1
InChI key
HQCGASCBCQJRDJ-UHFFFAOYSA-M
Application
This 2-pyridylsulfinate enables Suzuki-Miyaura cross coupling with aryl halides to access diverse pyridine derivatives as reported by the laboratory of Michael Willis.. No longer impeded by unstable 2-pyridyl boronates, the sulfinate alternatives provide Pd-catalyzed coupling routes to therapeutically valuable pyridine rings.
Piktogramy
Corrosion
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Skladovací třída
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)