Přeskočit na
225819
Hydrazine hydrate
reagent grade, N2H4 50-60 %
Synonyma:
Hydrazinium hydroxide
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
100 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
885,00 Kč
50 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 090,00 Kč
500 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 170,00 Kč
250 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 650,00 Kč
1 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
7 220,00 Kč
5 415,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
NH2NH2 · xH2O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
32.05 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
206-114-9
MDL number:
Grade:
reagent grade
Form:
liquid
885,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
reagent grade
Quality Segment
vapor density
>1 (vs air)
vapor pressure
5 mmHg ( 25 °C)
form
liquid
composition
Degree of hydration, ~1.5 , N2H4, 50-60%
expl. lim.
99.99 %
concentration
50.0-60.0% (%H4N2 by Na2S2O3 basis, titration)
density
1.029 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
NN.[H]O[H]
InChI
1S/H4N2.H2O/c1-2;/h1-2H2;1H2
InChI key
IKDUDTNKRLTJSI-UHFFFAOYSA-N
General description
The addition of hydrazine hydrate to reduced graphene oxide (RGO) counter electrode improves its performance in dye-sensitized solar cells (DSSC).
Application
Hydrazine hydrate has been used for the deproteination of the enamel samples in a study.[1] It may be used as a reducing agent in the following:
  • Preparation of silver nanoparticles.
  • Transformation of monosubstituted nitrobenzene derivatives to the corresponding anilines.
  • Along with graphite for the conversion of nitro compounds (aromatic and aliphatic) to the amino compounds.
Hydrazine hydrate may be used to prepare:
  • 3-(2-Benzyloxy-6-hydroxyphenyl)-5-styrylpyrazoles by reacting with 5-benzyloxy-2-styrylchromones.
  • 3,5-Diphenyl-2-pyrazoline derivatives by reacting with 1,3-diphenyl-2-propen-1-one.
  • 3′-Aryl-1,2,3,4,4′,5′-hexahydrospiro[quinoxalin-2,5′-pyrazol]-3-ones by reacting with 3-arylacylidene-3,4-dihydroquinoxalin-2(1H)-ones.
  • It may also be used in the catalytic reduction of nitroarenes to aromatic amines.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
43363275185553847
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
grade
reagent grade
grade
-
grade
-
grade
-
vapor pressure
5 mmHg ( 25 °C)
vapor pressure
-
vapor pressure
-
vapor pressure
-
density
1.029 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.886 g/mL at 25 °C
density
0.779 g/mL at 25 °C
density
1.01 g/mL at 20 °C
expl. lim.
99.99 %
expl. lim.
-
expl. lim.
-
expl. lim.
-
signalword
Danger
flash_point_f
204.8 °F - closed cup
flash_point_c
96 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Skladovací třída
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
10217-52-4
CAS No.
10217-52-4
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
1–5 of 5 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. Is Product 225819, Hydrazine hydrate, a liquid or a solid?
    1 answer
    1. The package sizes for this product are in a mass unit (gram) rather than a volume unit (mL). However, this product is a liquid and not a solid. It has a reported density of 1.029 g/mL at 25°C.
      Helpful?
  4. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  5. What is the difference between Hydrazine hydrate product numbers 225819, 215155 and 207942?
    1 answer
    1. Prod. No. 215155 is anhydrous hydrazine. There is no water associated with this product. It has a molecular (formula) weight of 32.05. Prod. No. 207942 is hydrazine monohydrate. There is one mole of water for every mole of hydrazine. It has a molecular (formula) weight of 50.06. Prod. No. 225819 is hydrazine hydrate. The hydrazine content by weight from batch to batch may vary between 50 to 60%. Because the amount of water present (the other 40 to 50%) will also vary from batch to batch, it does not have a defined molecular (formula) weight. If a batch was found to contain 54 wt% hydrazine, then that batch would have 1.5 moles of water for every mole of hydrazine.