Hlavní dokumenty
93749
Sigma-Aldrich
1,3-Adamantanediol
≥99.0% (GC)
Synonyma:
1,3-Dihydroxyadamantane
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C10H16O2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
168.23
Beilstein/REAXYS Number:
7013501
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
≥99.0% (GC)
form
crystals
mp
~260 °C
functional group
hydroxyl
SMILES string
O[C@]12C[C@@H]3C[C@H](C1)C[C@@](O)(C3)C2
InChI
1S/C10H16O2/c11-9-2-7-1-8(4-9)5-10(12,3-7)6-9/h7-8,11-12H,1-6H2/t7-,8+,9+,10-
InChI key
MOLCWHCSXCKHAP-FIRGSJFUSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)