934356
Val-cit-PAB-OH
≥95%
Synonyma:
L-Valyl-N5-(aminocarbonyl)-N-[4-(hydroxymethylphenyl]-L-ornithinamide, L-Valyl-N5-(aminocarbonyl)-N-[4-(hydroxymethyl)phenyl]-L-ornithinamide
About This Item
Doporučené produkty
Quality Level
assay
≥95%
form
powder
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N([C@@H](CCCNC(=O)N)C(=O)Nc1ccc(cc1)CO)C(=O)[C@@H](N)C(C)C
InChI
1S/C18H29N5O4/c1-11(2)15(19)17(26)23-14(4-3-9-21-18(20)27)16(25)22-13-7-5-12(10-24)6-8-13/h5-8,11,14-15,24H,3-4,9-10,19H2,1-2H3,(H,22,25)(H,23,26)(H3,20,21,27)/t14-,15-/m0/s1
InChI key
VEGGTWZUZGZKHY-GJZGRUSLSA-N
Application
Cathepsin cleaveable linkers
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)