Merck
753122
Calcium(II) bis(trifluoromethanesulfonimide)
95%, powder
Synonyma:
Ca(NTf2)2, Calcium triflimide
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C4CaF12N2O8S4
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
600.37
UNSPSC Code:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
95%
Form:
powder
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Calcium(II) bis(trifluoromethanesulfonimide), 95%
Quality Segment
assay
95%
form
powder
mp
>300 °C
SMILES string
FC(F)(F)S(=O)(=O)N([Ca]N(S(=O)(=O)C(F)(F)F)S(=O)(=O)C(F)(F)F)S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/2C2F6NO4S2.Ca/c2*3-1(4,5)14(10,11)9-15(12,13)2(6,7)8;/q2*-1;+2
InChI key
WFABOCFDABTAPE-UHFFFAOYSA-N
General description
Calcium(II) bis(trifluoromethanesulfonimide) also known as Calcium triflimide (Ca(NTf2)2), is widely employed as a Lewis acid catalyst in organic synthesis. It facilitates a range of transformations, including Friedel-Crafts alkylation and sulfonamide synthesize.
Piktogramy
Corrosion
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Skladovací třída
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)