Merck
934372
MC-Val-Cit-PAB-PNP
≥95%
Synonyma:
L-Ornithinamide, N-[6-(2,5-dihydro-2,5-dioxo-1H-pyrrol-1-yl)-1-oxohexyl]-L-valyl-N5-(aminocarbonyl)-N-[4-[[[(4-nitrophenoxy)carbonyl]oxy]methyl]phenyl]-
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C35H43N7O11
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
737.76
Beilstein/REAXYS Number:
10322169
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥95%
Form:
powder
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
≥95%
form
powder
reaction suitability
reagent type: cross-linking reagent
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[N+](=O)([O-])c1ccc(cc1)OC(=O)OCc2ccc(cc2)NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)CCCCCN3C(=O)C=CC3=O)C(C)C)CCCNC(=O)N
InChI key
HYSPJPGXSALJRR-DHIFEGFHSA-N
Application
This is a bifunctional cathepsin cleavable linker used in the construction of antibody drug conjugates (ADC).
Features and Benefits
The maleimide functionality can be used for bioconjugation to thiols in monoclonal antibodies while the activated carbonate esters can be used for construction of carbamate linkages with amine containing payloads.
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)