925535
Infrared PbS quantum dots
λmax, 1550 nm, 100 mg/mL in toluene
Synonyma:
Fluorescent nanocrystals, INFIQ® quantum dots, Lead based core type, QDs
About This Item
Doporučené produkty
form
liquid
Quality Level
packaging
pkg of 1 mL
concentration
100 mg/mL in toluene
particle size
<10 nm (Nanoparticle)
λmax
≤120 nm (FWHM)
1550 nm
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Pb]=S
InChI
1S/Pb.S
InChI key
XCAUINMIESBTBL-UHFFFAOYSA-N
Související kategorie
Application
Other applications of these materials include light detection and ranging (LIDAR), 3D laser scanning, solar cells, as well as Time of Flight (ToF) sensing.
Legal Information
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1A - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
39.2 °F
flash_point_c
4 °C
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Sortimentní položky
Infrared lead sulfide (PbS)-based quantum dots absorb and emit light across the near-infrared and short-wave infrared wavelengths. Our PbS quantum dots have well-characterized optoelectronic properties and surface chemistry suitable for integration into photodetectors, photovoltaics, and infrared LEDs.