900735
PbS core-type quantum dots
oleic acid coated, fluorescence λem 1100 nm, 10 mg/mL in toluene
Synonyma:
Fluorescent nanocrystals, Lead sulfide, PbS QDs
About This Item
Doporučené produkty
Quality Level
form
liquid
concentration
10 mg/mL in toluene
fluorescence
λem 1100 nm
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Pb].S
InChI
1S/Pb.H2S/h;1H2
InChI key
MIXDRAMRMDOQJH-UHFFFAOYSA-N
Application
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1A - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
46.4 °F - closed cup
flash_point_c
8 °C - closed cup
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?
Sortimentní položky
In this article, the properties of some of the new non-cadmium based QDs along with different applications of QDs are summarized.
Professor Xiaohu Gao (University of Washington, USA) provides a overview of recent quantum dot (QD) advancements and their potential for advancing bioassay and bioimaging technologies.
Professor Sharma and colleagues review the synthesis and applications of this novel material. This includes a discussion of the unique properties of quantum dots and their suitability for solar cell applications, along with common synthesis techniques used to develop these materials.
Perovskite quantum dots research progresses overcoming challenges, enabling rapid development of light-emitting devices.