935093
Infrared PbS quantum dots
λmax, 1250 nm, 100 mg/mL in toluene
Synonyma:
Fluorescent nanocrystals, INFIQ® quantum dots, Lead based core type QDs
About This Item
Doporučené produkty
description
λmax > 5 peak/valley ratio
Quality Level
form
liquid
concentration
100 mg/mL in toluene
particle size
<15 nm (Nanoparticle)
λmax
1250 nm
<90 nm (FWHM)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Pb]=S
InChI
1S/Pb.S
InChI key
XCAUINMIESBTBL-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Legal Information
related product
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1A - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
39.2 °F
flash_point_c
4 °C
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)