Key Documents
919829
Poly(styrene-(phenyl-13C6))
About This Item
Lineární vzorec:
[-CH(13C6H5)CH2-]n
UNSPSC Code:
12162002
isotopic purity
≥99 atom % 13C
form
solid
mass shift
M+6 (per repeating unit)
Související kategorie
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3