Hlavní dokumenty
600067
Sigma-Aldrich
Poly(propylene-1-13C)
99 atom % 13C
About This Item
Lineární vzorec:
[13CH2CH(CH3)]n
MDL number:
UNSPSC Code:
12162002
isotopic purity
99 atom % 13C
form
solid
mass shift
M+1 (per repeating unit)
Související kategorie
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)