Hlavní dokumenty
487007
Sigma-Aldrich
Poly(ethylene-d4)
98 atom % D
Synonyma:
Deuterated polyethylene
About This Item
Lineární vzorec:
(-CD2CD2-)n
Číslo CAS:
MDL number:
UNSPSC Code:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
isotopic purity
98 atom % D
Quality Level
form
solid
mp
130-145 °C (lit.)
mass shift
M+4
storage temp.
room temp
SMILES string
[2H]\C([2H])=C(\[2H])[2H]
InChI key
VGGSQFUCUMXWEO-LNLMKGTHSA-N
Související kategorie
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)