Hlavní dokumenty
904570
Sigma-Aldrich
DMT-2′O-TBDMS-rC(ac)-6-13C,5-d phosphoramidite
≥98 atom % 13C, ≥98 atom % D, ≥95% (CP)
Synonyma:
N-acetyl-5′-O-[bis(4-methoxyphenyl)phenylmethyl]-2′-O-[(1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl]-cytidine-6-13C,5-d, 3′-[2-cyanoethyl N,N-bis(1-methylethyl)phosphoramidite]
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
13CC46DH63N5O9PSi
Molekulová hmotnost:
904.10
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.12
isotopic purity
≥98 atom % 13C
≥98 atom % D
Quality Level
assay
≥95% (CP)
form
powder
technique(s)
bio NMR: suitable
oligo synthesis: suitable
mass shift
M+2
storage temp.
−20°C
SMILES string
C[Si](C(C)(C)C)(C)O[C@@H]1[C@H](OP(N(C(C)C)C(C)C)OCCC#N)[C@@H](COC(C2=CC=CC=C2)(C3=CC=C(OC)C=C3)C4=CC=C(OC)C=C4)O[C@H]1N5C(N=C(NC(C)=O)C([2H])=[13CH]5)=O
InChI
1S/C47H64N5O9PSi/c1-32(2)52(33(3)4)62(58-30-16-28-48)60-42-40(59-44(43(42)61-63(11,12)46(6,7)8)51-29-27-41(49-34(5)53)50-45(51)54)31-57-47(35-17-14-13-15-18-35,36-19-23-38(55-9)24-20-36)37-21-25-39(56-10)26-22-37/h13-15,17-27,29,32-33,40,42-44H,16,30-31H2
InChI key
QKWKXYVKGFKODW-XJGJNQOTSA-N
Související kategorie
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)