900970
sn-Glycero-3-phosphocholine-(trimethyl-d9)
≥98 atom % D, ≥96% (CP)
Synonyma:
Brezal-d9, Cereton-d9, Cholicerin-d9, L-α-Glycerophophocholine-d9
About This Item
Doporučené produkty
isotopic purity
≥98 atom % D
assay
≥96% (CP)
form
solid
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
mass shift
M+9
storage temp.
−20°C
SMILES string
[O-][P@@](OC([H])([H])C([H])([H])[N+](C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])(OC([H])([H])[C@@](O[H])([H])C([H])([H])O[H])=O
Packaging
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)