Merck
P0378
Phosphocholine chloride calcium salt tetrahydrate
Sigma Grade
Synonyma:
Calcium phosphorylcholine chloride, Choline chloride phosphate calcium salt, Choline phosphate chloride, Phosphorocholine chloride calcium salt, Phosphorylcholine chloride calcium salt
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
CaO3POCH2CH2N(Cl)(CH3)3 · 4H2O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
329.73
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.83
PubChem Substance ID:
EC Number:
225-403-0
Beilstein/REAXYS Number:
4835230
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
grade
Sigma Grade
assay
≥97% anhydrous basis (HCl, titration)
form
powder
solubility
water: 100 mg/mL, clear to hazy, colorless to faintly yellow
functional group
chloro
lipid type
phospholipids
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
O.O.O.O.[Cl-].[Ca++].C[N+](C)(C)CCOP([O-])([O-])=O
InChI
1S/C5H14NO4P.Ca.ClH.4H2O/c1-6(2,3)4-5-10-11(7,8)9;;;;;;/h4-5H2,1-3H3,(H-,7,8,9);;1H;4*1H2/q;+2;;;;;/p-2
InChI key
JGULOZKZZMBGFX-UHFFFAOYSA-L
Application
Phosphocholine chloride calcium salt tetrahydrate has been used:
  • for the purification of anti-phosphorylcholine (PC)
  • for the hydrolysis of phosphomonoesters
  • for the preparation of a mixed solution of creatine, N-acetylaspartate and phosphocholine to perform perchloric acid (PCA) extraction
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)